Phenyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104744-250ML
104744-50ML
SIAL104744-250MLEA
130
EUR
SIAL104744-250ML
SIAL104744-50ML
Phenyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Phenyltrimethoxysilan
Formel:
C₉H₁₄O₃Si Dichte: 1,064 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00025689 CAS-Nummer: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |