Chlor(methyl)diphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104760-25G
SIAL104760-25GEA
175
EUR
SIAL104760-25G
Chlor(methyl)diphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlor(methyl)diphenylsilan
Formel:
C₁₃H₁₃ClSi Molecular Weight: 232,78 g/mol |
MDL:
MFCD00000498 CAS-Nummer: 144-79-6 EINECS: 205-639-0 UN: 2987 ADR: 8,II |