3-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Thienylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106224-100G
106224-25G
106224-5G
SIAL106224-100GEA
144
EUR
SIAL106224-100G
SIAL106224-25G
SIAL106224-5G
3-Bromthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Bromthiophen
Formel:
C₄H₃BrS Molecular Weight: 163.04 g/mol Siedepunkt: 158 Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1.735 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005464 CAS-Nummer: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...