Natrium-1-hexadecansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium hexadecane-1-sulphonate, Hexadecane-1-sulphonic acid sodium salt
106410-10G
SIAL106410-10GEA
82.2
EUR
SIAL106410-10G
Natrium-1-hexadecansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-hexadecansulfonat
Formel:
C₁₆H₃₃NaSO₃ Molecular Weight: 328,49 g/mol |
MDL:
MFCD00007528 CAS-Nummer: 15015-81-3 EINECS: 239-100-6 |