1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumlaurylsulfonat, Natriumdodecylsulfonat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

106437-1G
SIAL106437-1GEA 101 EUR
SIAL106437-1G
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Molecular Weight: 272.38 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Dichte: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR