meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106550-100G
106550-25G
SIAL106550-100GEA
255
EUR
SIAL106550-100G
SIAL106550-25G
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan, Sigma-Aldrich®
meso-1,2-Dibrom-1,2-diphenylethan
Formel:
C₁₄H₁₂Br₂ |
MDL:
MFCD00000137 CAS-Nummer: 13440-24-9 |