1-Brom-2,3,4,5-tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107077-5G
SIAL107077-5GEA 266 EUR
SIAL107077-5G
1-Brom-2,3,4,5-tetrafluorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formel: C₆HBrF₄
Molecular Weight: 228,97 g/mol
MDL: MFCD00017900
CAS-Nummer: 1074-91-5
EINECS: 214-048-7
UN: 1993
ADR: 3,III