2-Nitrobenzylchlorid , Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Chlor-o-nitrotoluol, α-Chlor-2-nitrotoluol, 1-(Chlormethyl)-2-nitrobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

107336-10G
SIAL107336-10GEA 164 EUR
SIAL107336-10G
2-Nitrobenzylchlorid , Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR