Allyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

107778-25G 107778-5G
SIAL107778-25GEA 176 EUR
SIAL107778-25G SIAL107778-5G
Allyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Allyltrichlorsilan
Formel: H₂CCHCH₂SiCl₃
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,2286 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000486
CAS-Nummer: 107-37-9
EINECS: 203-485-9
UN: 1724
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR