Ethylphenylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenylessigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

108049-250G
SIAL108049-250GEA 51 EUR
SIAL108049-250G
Ethylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylphenylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009178
CAS-Nummer: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR