Methylphenylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenylessigsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

108057-100G
SIAL108057-100GEA 39.2 EUR
SIAL108057-100G
Methylphenylacetat, Sigma-Aldrich®
Methylphenylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 218
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Dichte: 1.067 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008453
CAS-Nummer: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR