Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 8-Hydroxychinoliniumhemisulfat Hemihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
108073-100G
SIAL108073-100GEA 66.3 EUR
SIAL108073-100G
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Molecular Weight: 388,4 g/mol
MDL: MFCD00149610
CAS-Nummer: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1