Dimethylsulfit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Schweflige Säuredimethylester, Schwefligsäuredimethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

108618-100G
SIAL108618-100GEA 92.5 EUR
SIAL108618-100G
Dimethylsulfit, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfit
Formel: C₂H₆O₃S
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 126
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008415
CAS-Nummer: 616-42-2
EINECS: 210-481-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR