Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108790-50G
SIAL108790-50GEA
30.7
EUR
SIAL108790-50G
Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit), Sigma-Aldrich®
Glutardialdehyd(dinatriumhydrogensulfit)
Formel:
C₅H₁₀Na₂O₈S₂ Molecular Weight: 308,24 g/mol |
CAS-Nummer:
7420-89-5 EINECS: 231-043-5 |