2-Methylbenzoxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methyl-1,3-benzoxazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

108936-25G
SIAL108936-25GEA 40.8 EUR
SIAL108936-25G
2-Methylbenzoxazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzoxazole
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005771
CAS-Nummer: 95-21-6
EINECS: 202-399-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR