Chloraceton stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chlorpropanon, 1-Chlor-2-propanon
10905-1KG
SIAL10905-1KGEA 135 EUR
SIAL10905-1KG
Chloraceton stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Chloraceton
Verpackung: produced by Wacker Chemie AG
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000936
CAS-Nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02131