Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

109169-25G 109169-1KG 109169-5KG
SIAL109169-25GEA 16.9 EUR
SIAL109169-25G SIAL109169-1KG SIAL109169-5KG
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel: C₆H₅COONa
Schmelzpunkt: 410…430 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012463
CAS-Nummer: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR