(±)-3-Heptanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Butyl-ethylcarbinol, (±)-3-Hydroxyheptan, (±)-Ethyl-butylcarbinol

109363-25ML
SIAL109363-25MLEA 75.8 EUR
SIAL109363-25ML
(±)-3-Heptanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Heptanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116.2 g/mol
Siedepunkt: 156
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.837 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004586
CAS-Nummer: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR