2-Chlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(2-Chlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109509-25G
SIAL109509-25GEA
248
EUR
SIAL109509-25G
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 179,05 g/mol |
MDL:
MFCD00012928 CAS-Nummer: 41052-75-9 EINECS: 255-194-1 |