4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 4-Methoxybenzol-1-thiol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzol, 4-Methoxybenzolthiol, 4-Methoxyphenylmercaptan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

109525-25G 109525-5G
SIAL109525-25GEA 269 EUR
SIAL109525-25G SIAL109525-5G
4-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Schmelzpunkt: 42
Dichte: 1.1397 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004849
CAS-Nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR