4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

109762-100G 109762-500G
SIAL109762-100GEA 55.5 EUR
SIAL109762-100G SIAL109762-500G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72 °C
Dichte: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR