(±)-2-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-2-Methylpentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

109878-100ML
SIAL109878-100MLEA 55.3 EUR
SIAL109878-100ML
(±)-2-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00002671
CAS-Nummer: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR