(±)-4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Methylisobutylcarbinol, Isobutylmethylcarbinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109916-100ML
109916-1L
SIAL109916-100MLEA
30
EUR
SIAL109916-100ML
SIAL109916-1L
(±)-4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102.18 g/mol Siedepunkt: 132 Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.8093 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004550 CAS-Nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...