2-Chlorethylvinylether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

109983-25G
SIAL109983-25GEA 117 EUR
SIAL109983-25G
2-Chlorethylvinylether, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylvinylether
Formel: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Molecular Weight: 106,55 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70,3 °C
Dichte: 1,0525 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00000973
CAS-Nummer: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN: 1992
ADR: 3,II
Merck Index: 12,02191

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR