5-Ethyl-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110051-500G
SIAL110051-500GEA 123 EUR
SIAL110051-500G
5-Ethyl-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
5-Ethyl-2-methylpyridin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006344
CAS-Nummer: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03876

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR