Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Cyanpropen

Stabilisierung: 35-40 ppm Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

110213-1L 110213-100ML 110213-18L 110213-2L 110213-4L 110213-500ML 110213-5ML
SIAL110213-1LEA 63.8 EUR
SIAL110213-1L SIAL110213-100ML SIAL110213-18L SIAL110213-2L SIAL110213-4L SIAL110213-500ML SIAL110213-5ML
Acrylnitril stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylnitril
Formel: C₃H₃N
Molecular Weight: 53.06 g/mol
Siedepunkt: 77.3
Schmelzpunkt: –83.55 °C
Dichte: 0.7951 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
MDL: MFCD00001927
CAS-Nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00133

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR