Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Dekalon

110272-25G
SIAL110272-25GEA 221 EUR
SIAL110272-25G
Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Bicyclo[4.4.0]-2-decanon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 4832-17-1
EINECS: 225-411-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR