trans-Decahydronaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110477-10G
SIAL110477-10GEA 86 EUR
SIAL110477-10G
trans-Decahydronaphthalin, Sigma-Aldrich®
trans-Decahydronaphthalin
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064191
CAS-Nummer: 493-02-7
EINECS: 207-771-4
UN: 1147
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR