trans-5-Decen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (E)-5-Decene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110485-5G
SIAL110485-5GEA 133 EUR
SIAL110485-5G
trans-5-Decen, Sigma-Aldrich®
trans-5-Decen
Formel: C₁₀H₂₀
Molecular Weight: 140,27 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009508
CAS-Nummer: 7433-56-9
EINECS: 231-080-7
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR