1,1-Dimethylcyclohexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110493-1G
SIAL110493-1GEA 73.5 EUR
SIAL110493-1G
1,1-Dimethylcyclohexan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,777 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 590-66-9
EINECS: 209-687-3
UN: 2263
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR