2,5-Dimethylhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110582-5G
SIAL110582-5GEA 94.2 EUR
SIAL110582-5G
2,5-Dimethylhexan, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylhexan
Formel: C₈H₁₈
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,6934 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008951
CAS-Nummer: 592-13-2
EINECS: 209-745-8
UN: 1262
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR