4,4-Dimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

110701-5G
SIAL110701-5GEA 108 EUR
SIAL110701-5G
4,4-Dimethyl-1-penten, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethyl-1-penten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136,6 °C
Dichte: 0,6827 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026337
CAS-Nummer: 762-62-9
EINECS: 212-101-9
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR