2-Methyl-1-hepten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111058-5G
SIAL111058-5GEA 202 EUR
SIAL111058-5G
2-Methyl-1-hepten, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-hepten
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0,7104 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009517
CAS-Nummer: 15870-10-7
EINECS: 239-993-2
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR