trans-3-Octen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-3-Octene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111244-1G
SIAL111244-1GEA 47.2 EUR
SIAL111244-1G
trans-3-Octen, Sigma-Aldrich®
trans-3-Octen
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039971
CAS-Nummer: 14919-01-8
EINECS: 238-990-3
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR