(±)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethylphenylcarbinol, Phenylethylcarbinol, (±)-(1-Hydroxypropyl)benzol, (±)-α-Ethylbenzylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111309-50G
SIAL111309-50GEA 43 EUR
SIAL111309-50G
(±)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004564
CAS-Nummer: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 13,03804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30e80b6acffb0d7728fba7e94ab32f00c90ce567&vid=f2d76406485c12e8edcd1452122e64d6ec3bd99d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR