Antimon(V)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
di-Antimonpentasulfid, Antimonpentasulfid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11133-500G-R
SIAL11133-500G-REA
223
EUR
SIAL11133-500G-R
Antimon(V)sulfid, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)sulfid
Formel:
S₅Sb₂ Molecular Weight: 403,85 g/mol Dichte: 4,12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016321 CAS-Nummer: 1315-04-4 EINECS: 215-255-5 UN: 3178 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,00738 |