2-Methyl-2-hexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

111600-10G
SIAL111600-10GEA 78.7 EUR
SIAL111600-10G
2-Methyl-2-hexanol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116.2 g/mol
Siedepunkt: 142
Dichte: 0.8155 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004486
CAS-Nummer: 625-23-0
EINECS: 210-881-5
UN: 1987
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR