3-Methyl-2-penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
111775-1G
SIAL111775-1GEA 120 EUR
SIAL111775-1G
3-Methyl-2-penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-penten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 70…71 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,6934 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009334
CAS-Nummer: 922-61-2
EINECS: 213-077-2