Diethylbutylmalonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112038-100ML
SIAL112038-100MLEA 49.5 EUR
SIAL112038-100ML
Diethylbutylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylbutylmalonat
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,976 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009170
CAS-Nummer: 133-08-4
EINECS: 205-089-1
Merck Index: 13,01575

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR