Propylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionic acid propyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112267-100ML 112267-1L
SIAL112267-100MLEA 76.6 EUR
SIAL112267-100ML SIAL112267-1L
Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Propylpropionat
Formel: C₆H₁₂O₂
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR