Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112305-1L 112305-25ML 112305-500ML
SIAL112305-1LEA 68.8 EUR
SIAL112305-1L SIAL112305-25ML SIAL112305-500ML
Ethylpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009308
CAS-Nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR