Ethylcinnamat ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Phenylacrylsäureethylester, Cinnamsäureethylester, Zimtsäureethylester, 3-Phenylpropensäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112372-100G
SIAL112372-100GEA 25 EUR
SIAL112372-100G
Ethylcinnamat ≥99%, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamat
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,21 g/mol
MDL: MFCD00009189
CAS-Nummer: 103-36-6
EINECS: 203-104-6