2-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112429-100ML
SIAL112429-100MLEA 123 EUR
SIAL112429-100ML
2-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Ethylpyridine
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006361
CAS-Nummer: 100-71-0
EINECS: 202-881-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR