4-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

112437-25G
SIAL112437-25GEA 35 EUR
SIAL112437-25G
4-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Ethylpyridine
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 168,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006450
CAS-Nummer: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03880

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR