Diphenylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112763-100G 112763-1KG
SIAL112763-100GEA 85.7 EUR
SIAL112763-100G SIAL112763-1KG
Diphenylamin, Sigma-Aldrich®
Diphenylamin
Formel: (C₆H₅)₂NH
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003014
CAS-Nummer: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM