4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112860-10G
SIAL112860-10GEA
181
EUR
SIAL112860-10G
4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,5700 g/mol |
MDL:
MFCD00018686 CAS-Nummer: 321-37-9 |