1-Butanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

112925-1L 112925-250ML
SIAL112925-1LEA 140 EUR
SIAL112925-1L SIAL112925-250ML
1-Butanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90.19 g/mol
Siedepunkt: 98
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01611

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR