(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
113360-10G
SIAL113360-10GEA
98.3
EUR
SIAL113360-10G
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₁H₁₃NO₃ Molecular Weight: 207,23 g/mol |
MDL:
MFCD00001912 CAS-Nummer: 13338-63-1 EINECS: 236-388-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |