1-Aza-12-krone-4 (1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
11378-1G
SIAL11378-1GEA
311
EUR
SIAL11378-1G
1-Aza-12-krone-4 (1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecan), Sigma-Aldrich®
1-Aza-12-krone-4 (1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecan)
Formel:
C₈H₁₇NO₃ |
MDL:
MFCD00134269 CAS-Nummer: 41775-76-2 EINECS: 255-549-0 |