Ethylcyclobutancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
113867-25G
SIAL113867-25GEA
155
EUR
SIAL113867-25G
Ethylcyclobutancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethylcyclobutancarboxylat
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,1690 g/mol |
MDL:
MFCD00001321 CAS-Nummer: 14924-53-9 EINECS: 238-995-0 |